Beskrivning
- Insexnyckel medföljer
- Insexskruvfäste för stavar eller rör med 13 mm diameter
- Tillverkad av antingen rostfritt stål eller aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Stå fot |
| För användning med (utrustning) | För användning med ställningsfotadapter 11598112. |