Läs mer
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Produktkod. 13424279 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 l
4 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 4
Produktkod. 13424279
Brand: Thermo Scientific™ 85176
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
An LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that is ideal for HPLC and mass spectrometry applications.
This 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance, providing the most sensitive detection across wavelengths and prolonging equipment life. The chromatography-and spectrometry-grade 0.1% TFA in acetonitrile is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
  • Validated
    – tested more than 20 ways to ensure maximal LC/MS sensitivity
  • Purified
    – processed, filtered and sealed to extend LC/MS column life
  • Convenient
    – packaged to eliminate variability and reduce handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Objektets namn Trifluoroacetic Acid (TFA)
Kvantitet 1 l
Innehåll och lagring Store in a cool, dry, and well-ventilated area. Protect from direct sunlight.
Form Liquid
Reagenstyp Solvent Mixture, Ion Pairing Reagent
Produktlinje Pierce
För användning med HPLC, Mass Spectrometry
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile