Läs mer
Thermo Scientific™ Microtubes for 1.1 mL Microtube System
Produktkod. 10593534 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Rör
Produktkod.
10593534 Rör
1 options
Produktkod. 10593534 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15086
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förpackade 1,1 mL höga mikrorör förpackade för att matcha en standard 96-brunnars mikroplattfotavtryck för flerkanalspipettering eller automatiserade arbetsstationer.
Thermo Scientific™ 1,1 mL mikrorör och racksystem består av 1,1 mL höga mikrorör som levereras förpackade i lådor för att matcha en standard 96-brunnars mikroplattor.
Mikrorören liknar 1 ml pipettspetsar förutom att de har rund botten. Som en låda med 1 ml pipettspetsar matchar de rackade mikrorören flerkanalspipetter, vilket ger bekvämlighet för en mängd olika reagens- och provdispenseringsprocedurer.
Höjdpunkter:
  • 8 x 12 format förenklar och snabbar upp applikationer där en flerkanalspipett används
  • Format är också kompatibelt med robotarbetsstationer
  • Thermo Scientific Microtube System kan centrifugeras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce 1.1mL Microtubes
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Produktlinje Thermo Scientific
Kvantitet 960 tubes
Produkttyp Mikrorör
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 1.1 mL