Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Överför buffert
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Utför snabb halvtorr överföring av 10-300 kDa proteiner från polyakrylamidgeler (SDS-PAGE) till nitrocellulosa- eller PVDF-membran med Pierce G2 Fast Blotter.
De Thermo Scientific™ Pierce 1-Step Transfer Buffer är designad för snabb halvtorr överföring av 10-300 kDa proteiner från polyakrylamidgeler (SDS-PAGE) till nitrocellulosa- eller PVDF-membran med Pierce G2 Fast Blotter.
Thermo Scientific Pierce 1-Step Transfer Buffer är designad för snabb halvtorr överföring av 10-300kDa proteiner från polyakrylamidgeler (SDS-PAGE) till nitrocellulosa- eller PVDF-membran med hjälp av Power Blotter.
Funktioner av 1-Step Överföringsbuffert:
•Snabb —formulering med hög jonstyrka ger 5 till 10 minuters proteinöverföring när den används med kompatibla snabba semi-torra blotting-system
•Färdig att använda —levereras som en 1X lösning som är stabil och klar att använda i rumstemperatur
•Optimerad —designad för sömlös och pålitlig prestanda med Power Blotter
•Kompatibel —effektiv med andra halvtorra överföringsenheter utrustade med en lämplig strömförsörjning med hög ström, inklusive original Pierce Fast Semi-Dry Blotter (artikelnr 88217)
•Ekonomisk —utmärkt prestanda utan de speciella eller dyra förbrukningsvaror som krävs av andra snabba halvtorra överföringsenheter
När den används med Power Blotter (kat. nr. 62288) ger denna buffert effektiv gel-till-membran-överföring av proteiner på 5 till 10 minuter med effektivitet som är lika med eller bättre än konventionella Western blotting-tekniker. Pierce 1-Step Transfer Buffer är också kompatibel med andra halvtorra proteinöverföringsenheter, inklusive original Pierce Fast Semi-Dry Blotter (delnr 88217), när de är ihopparade med en lämplig strömförsörjning med hög ström. Sådana anordningar tillhandahåller konstant hög ström (1,3 till 5,0 ampere) för att snabbt överföra proteiner via förhållanden med hög jonstyrka som tillhandahålls av överföringsbufferten.
Kräver:
Power Blotter (delnr. 62288) eller annan halvtorr överföringsenhet som är utrustad med eller parad med en kapabel strömförsörjning med hög ström.
Snabba blottingmetoder kräver en strömförsörjning med hög ström, såsom Power Blotter, och en optimerad överföringsbuffert med hög jonstyrka, såsom Pierce 1-Step Överför buffert. Genom att öka strömmen kan utmärkt överföringseffektivitet uppnås på mycket kortare tid jämfört med konventionella metoder. Ampere hålls vid en konstant hastighet baserat på ytarean på överföringsstapeln(arna) (∼ 22-23 mA/cm2) och spänningen är begränsad till 25 V.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överför buffert |
| Buffert | Överför buffertar |
| Koncentration | 1 X |
| Innehåll och lagring | Förvara vid mottagande i rumstemperatur. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Gel typ | SDS-PAGE Gel (valfri) |
| Gelkompatibilitet | SDS-PAGE Gel |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 1 l |