Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Signal Enhancer (100X)
Produktkod. 12132250 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12132250 0.5 mL Varje
1 options
Produktkod. 12132250 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16180
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Produce maximum bioluminescence signal intensity and sensitivity with the Pierce Firefly Luciferase Flash and Glow Assays.
The Thermo Scientific™ Pierce Firefly Signal Enhancer is designed to complement the Pierce Firefly Luciferase Flash and Glow Assay and is recommended when maximum sensitivity is desired.
The Pierce Firefly Signal Enhancer is designed to to be used with the Pierce Firefly Luciferase Flash Assay Kit (Part No. 16174, 16175) and Pierce Firefly Luciferase Glow Assay Kit (Part No. 16166, 16167). When used with the flash assay kit, the enhancer provides a five-fold increase in signal. When used with the glow assay kit, the enhancer solution increases the signal strength and duration up to two-fold and also increases stability of the bioluminescent signal.
Highlights:
  • Up to 5-fold increase in Firefly Flash signal intensity
  • Up to 2-fold increase in Firefly Glow signal intensity and duration
  • Convenient and easy-to-use 100X solution
Requires:
Pierce Firefly Luciferase Flash (Part No. 16174, 16175) or Glow (Part No. 16166, 16167) Assay Kits; Luminometer or other instrument capable of monitoring luminescence, such as Thermo Scientific Luminoskan Ascent and Varioskan Flash Microplate Readers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Firefly Signal Enhancer
Kvantitet 0.5 mL
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, men förvara inte över -20 °C.
Detektionsmetod Bioluminescens
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Luciferassubstrat
Produktlinje Pierce