Läs mer
Thermo Scientific™ Plåttätning för Pierce™ Mikrodialysplattor med 96 brunnar
Produktkod. 12311983 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Sheet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12311983 1 Sheet Varje
1 options
Produktkod. 12311983 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88269
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 SEK
    140.07 SEK / Paket med 1
    Save 20.93 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Bearbeta samtidigt 1 till 96 prover med 10 till 100μ L volymer med detta bekväma och engångs snabbdialyssystem som är automationskompatibelt.
De Thermo Scientific™ Pierce 96-brunnars mikrodialysplatta, 10K MWCO är ett bekvämt och engångssystem för snabbdialys för samtidig behandling av 1 till 96 prover med volymer 10 till 100μ L och är kompatibel med automationssystem.
Thermo Scientific Pierce Plattförsegling för Pierce 96-brunnars mikrodialysplattor är ett limbelagt plastark, perforerat för användning med en 8-brunnars mikrodialysplatta. Tillräckligt för: 12 x 8 mikrodialysplattor.
Dessa plåttätningar är gjorda av högkvalitativ polypropen och hjälper till att skydda prover från kontaminering och avdunstning, särskilt under långtidsförvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillräckligt för 12 x 8 microdialysis plate wells
Innehåll och lagring Upon receipt store at room temperature. Product shipped at ambient temperature.
Formatera Microdialysis Plates
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 1 Sheet