Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, metanolfri
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Pierce 10X Western Blot Transfer Buffer, Metanol-fri är en utrymmesbesparande stamlösning för att förbereda den metanolfria överföringsbufferten som används med kyld, tank (våt) Western blotting-överföringsapparat.
Pierce Concentrated Buffers är redo att användas utan att behöva väga och lösa upp torra ingredienser eller för att justera pH med koncentrerad syra eller bas. Späd helt enkelt stamlösningen med rent vatten och fortsätt med ditt experiment. 10X Western Blot Transfer Buffer är klar att användas vid spädning till 1X med vatten; den innehåller inte metanol och tillsats av metanol är inte nödvändig för användning vid elektrofores.
Höjdpunkter :
- Överför buffert– utspädd 10 gånger i vatten är lösningen redo att användas för elektrofores (dvs våttanköverföring från minigeler)
- Lätt att använda– inga förpackningar att öppna, inget pulver att lösa upp och ingen metanol krävs
- Ökad noggrannhet– eliminerar möjligheten att pulver blir kvar i ett paket
- Sparar tid– 10X koncentration eliminerar tid som ägnas åt att vänta på att pulvret ska lösas upp
- Sparar utrymme– lagring som koncentrerat lager minimerar bänkutrymme som behövs för lösningar
Rekommenderas för:
Våt (tank) Western blot-överföring av proteiner till ett membran
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaring: Vid mottagande förvaras vid 4 °C, skyddad från fukt. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Buffert | Överför buffert |
| Koncentration | 10X |
| Gel typ | SDS-SIDA |
| Produkttyp | Western Blot Transfer Buffer |
| Gelkompatibilitet | SDS-PAGE Geler |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 5 l |
| Frakt skick | Omgivning |