Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 2-merkaptoetanol
Produktkod. 11889300 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
11889300 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 11889300 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 35602BID
 Begränsad artikel
I lager
Ren, flytande (motsvarande 14M), beta-merkaptoetanol (bME, 2BME, 2-ME, b-mer), CAS 60-24-2; tiolreducerande medel för att klyva proteindisulfidbindningar (cystiner cysteiner).
Thermo Scientific™ Pierce 2-merkaptoetanol (2-ME), även kallad beta-merkaptoetanol (b-ME), är ett milt reduktionsmedel för att klyva proteindisulfidbindningar.
Höjdpunkter:
  • Ett milt reduktionsmedel för att klyva disulfidbindningar till tioler
  • Även känd somβ - Merkaptoetanol eller BME
  • Inkluderas ofta i enzymlösningar för att skydda mot katalytisk platsinaktivering på grund av cysteinsulfhydryloxidation/disulfidbildning; tillsatt i slutkoncentrationer av 5 och 20 mM, med eller utan EDTA som ett ytterligare skyddsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 14.3 M
CAS 60-24-2
Innehåll och lagring Förvara mellan 2 till 25 °C
Produktlinje Pierce
Form Vätska
Kvantitet 10 x 1 mL
Produkttyp Merkaptoetanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptoethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-mercaptoethanol