Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Merkaptoetylamin-HCl
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
6 x 6 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce 2-Mercaptoethylamine-HCl, vanligen förkortat 2-MEA, är ett milt reduktionsmedel som ofta används för att selektivt reducera disulfidbindningar i gångjärnsregionen i antikroppar.
M.W. 113.61
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Form | Solid |
| Kvantitet | 6 x 6 mg |
| Produkttyp | Mercaptoethylamine Hydrochloride |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-MERCAPTOETHYLAMINE - HCL
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-MercaptoethylamineHydrochloride