Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ APTS (3-aminopropyltrietoxisilan)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce APTS (3-aminopropyltrietoxisilan) är ett silyleringsreagens för beläggning av glas- och kiseldioxidytor för att lägga till primära aminer, som kan användas för att tvärbinda och immobilisera proteiner och andra molekyler.
APTS (3-aminopropyltrietoxisilan) är ett ytbehandlingsreagens som används för att kemiskt koppla olika ligander till glas- eller kiseldioxidytor såsom objektglas. 3-aminopropyltrietoxisilan kopplas först till glas eller kiseldioxid genom silanen. Föreningar av intresse kopplas sedan direkt till de nyligen tillsatta aminogrupperna, eller ytterligare kemi tillämpas med användning av aminofunktionen före koppling.
Höjdpunkter:
- Tvärbindningsmedel såsom BS3, EDC och Sulfo-SMCC kan användas för att immobilisera proteiner, peptider, modifierat DNA, etc. till den behandlade ytan
- Belägger vissa plastytor icke-kovalent för att skapa en reaktiv film
- Fäster kemiskt vävnadssektioner till objektglas för immunhistokemi
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 g |
| Kemisk reaktivitet | Glas (silikondioxid) |
| Beläggning | 3-aminopropyltrietoxisilan |
| Produktlinje | Pierce |
| Reaktiv del | Silan |
| Spacer | Kort |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P315-Sök omedelbart läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 3-(Triethoxysilyl) propylamine