Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 3x DYKDDDDK Peptid
Produktkod. p-7113070 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
5 x 5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15872684 5 mg 5mg
15882684 5 x 5 mg Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15872684 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36805
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tricosa-peptid för konkurrenskraftig eluering av DYKDDDK-märkta fusionsproteiner från immobiliserade underlag
Pierce 3X DYKDDDDK-peptid är en lyofiliserad peptid med sekvensen Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Lys (MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). Den har en molekylvikt på 2861,9 g/mol. För användning, rekonstituera till 1,5 mg/ml i PBS.
Denna tricosa-peptid kan användas för att konkurrerande eluera DYKDDDDK-märkta fusionsproteiner från immobiliserade anti-DYKDDDDK-affinitetsstöd, särskilt när ett DYKDDDDK-märkt protein är känsligt för lågt pH. Vid en koncentration på 1,5 mg/ml kan fullständig frisättning av taggat protein uppnås på 5 –till 10 minuter vid omgivningstemperatur.
Not: Pierce 3X DYKDDDDK-peptid kan störa proteinbestämningsanalyser och absorption vid 280 nm. Peptiden kan dock avlägsnas från eluatet genom avsaltning (t.ex. med Zeba spin-avsaltningskolonner, Cat. Nr. 89891).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Pierce
Produkttyp Peptider
Proteinform Rekombinant
Kvantitet 5 mg
Innehåll och lagring 5 mg lyofiliserad peptid. Förvaras vid -5 till -30 °C.
Formatera Lyofiliserat pulver
Frakt skick Våt is
För användning med (applikation) Proteinrening och isolering
Form Lyofiliserat pulver
Matris Affinitetsharts