Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 660 nm proteinanalysreagens
Produktkod. 10177723 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
750 mL
Förpackningsstorlek:
750ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10177723 750 mL 750ml
1 options
Produktkod. 10177723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1776.65 SEK / 750ml
    Save 338.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Röd-till-grön (A660nm), färdig att använda, tvättmedels- och reduktionsmedelskompatibel analysreagens för att mäta total proteinkoncentration kontra proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce 660nm Protein Assay är en snabb, färdig att använda kolorimetrisk metod för total proteinkvantifiering.
Ytterligare information och onlinebeställning
Pierce 660nm Protein Assay är en snabb, färdig att använda kolorimetrisk metod för att mäta proteinkoncentration. Analysen är mer linjär än coomassie-baserade Bradford-analyser och kompatibel med högre koncentrationer av de flesta rengöringsmedel, reduktionsmedel och andra vanliga reagenser. Tillbehöret Ionic Detergent Compatibility Reagent (IDCR) ger ännu bredare detergentkompatibilitet, vilket gör Pierce 660nm Protein Assay till den enda proteinanalysen som är lämplig för prover som innehåller Laemmli SDS-provbuffert med bromfenolblått.
Även om Pierce 660nm Protein Assay ger en högre nivå av protein-till-protein variation (37 %) än andra analyser, som t.ex. BCA Proteinanalysen, det enklare formatet för singelreagens och bredare substanskompatibilitet gör 660nm-analysen mer bekväm för många rutintillämpningar. Pierce 660nm Protein Assay kan utföras i antingen ett provrörs- eller mikroplattaformat.
Analysen är baserad på ett patentskyddat färgämne-metallkomplex som binder till proteiner i ett surt medium. Vid bindning blir det rödaktiga färgämnesmetallkomplexet grönt, vilket resulterar i en absorbansförskjutning som är mätbar vid våglängder nära 660 nm (645 till 670). Färgämnet interagerar främst med basiska rester i proteiner, såsom histidin, arginin och lysin och i mindre utsträckning tyrosin, tryptofan och fenylalanin.
Höjdpunkter:
  • Mångsidig– fungerar med ett större utbud av rengöringsmedel och reduktionsmedel än andra färgämnesbaserade analyser
  • Snabb– enstaka reagens med ett enkelt mix-and-read-protokoll; inget fungerande reagens att förbereda
  • Exakt– producerar standardkurvor som är mer linjära än med Bradford-analysmetoden
  • Flexibel– analys kan utföras i provrör eller mikroplattor
  • Spara prover– kräver endast μ10 L för mikroplatta μeller 100 L för provrörsprocedurer
  • Bekväm– förvaring i rumstemperatur innebär ingen väntan på reagensutjämning före användning
Innehåller:
Satsen innehåller Pierce 660nm analysreagens och en uppsättning av sju förutspädda albuminproteinanalysstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara analysreagenset i rumstemperatur.
Beskrivning Pierce 660nm proteinanalysreagens
Analysera Proteinanalysreagens
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 500 röranalyser eller 5000 mikroplattanalyser
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 750 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce(R) 660nm Protein Assay Reagent, 750 mL.
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol