Description
Thermo Scientific™ Pierce 660nm Protein Assay är en snabb, färdig att använda kolorimetrisk metod för total proteinkvantifiering.
Ytterligare information och onlinebeställning
Även om Pierce 660nm Protein Assay ger en högre nivå av protein-till-protein variation (37 %) än andra analyser, som t.ex. BCA Proteinanalysen, det enklare formatet för singelreagens och bredare substanskompatibilitet gör 660nm-analysen mer bekväm för många rutintillämpningar. Pierce 660nm Protein Assay kan utföras i antingen ett provrörs- eller mikroplattaformat.
Analysen är baserad på ett patentskyddat färgämne-metallkomplex som binder till proteiner i ett surt medium. Vid bindning blir det rödaktiga färgämnesmetallkomplexet grönt, vilket resulterar i en absorbansförskjutning som är mätbar vid våglängder nära 660 nm (645 till 670). Färgämnet interagerar främst med basiska rester i proteiner, såsom histidin, arginin och lysin och i mindre utsträckning tyrosin, tryptofan och fenylalanin.
Höjdpunkter:
Mångsidig– fungerar med ett större utbud av rengöringsmedel och reduktionsmedel än andra färgämnesbaserade analyser
Snabb– enstaka reagens med ett enkelt mix-and-read-protokoll; inget fungerande reagens att förbereda
Exakt– producerar standardkurvor som är mer linjära än med Bradford-analysmetoden
Flexibel– analys kan utföras i provrör eller mikroplattor
Spara prover– kräver endast μ10 L för mikroplatta μeller 100 L för provrörsprocedurer
Bekväm– förvaring i rumstemperatur innebär ingen väntan på reagensutjämning före användning
Innehåller:
Satsen innehåller Pierce 660nm analysreagens och en uppsättning av sju förutspädda albuminproteinanalysstandarder
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 300 röranalyser eller 3000 mikroplattanalyser • Pierce 660 nm proteinanalysreagens, 450 ml • Albumin Standard Pre-Diluted Set, 7 x 3,5 mL Förvara analysreagenset vid rumstemperatur och de förutspädda BSA-standarderna vid 4 °C. |
| Beskrivning | Pierce 660nm Protein Assay Kit |
| Analysera | Protein Assay Kit |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Proteinkvantifieringsanalys |
| Specificitet | Inte målspecifik |
| Tillräckligt för | 300 röranalyser eller 3000 mikroplattanalyser |
| För användning med (applikation) | Lösningsbaserad detektion, absorption |
| För användning med (utrustning) | Spektrofotometer, mikroplattläsare |
| Show More |
Safety and Handling
- Pierce 660nm Protein Assay Reagent, 450 mL.
- Varning
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H371-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol