Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 8-brunnars polystyrenremsor, hörnspår
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Pierce 8-brunnars remsplattor är optiskt klara polystyrenplattor som har en standard 96-brunnars mikroplattfotavtryck men som också tillåter individuella 8-brunnars remsor (dvs. plattpelare) att tas bort från den stela ramen.
Ytterligare information och onlinebeställning
Formatet ger bekvämlighet och kvalitetssäkring när man utför analyser med partiella plattor eftersom oanvända brunnar kan tas bort för att förhindra förvirring och korskontaminering.
Höjdpunkter:
- Optiskt klar polystyrenremsa-brunnskonstruktion för kompatibilitet med standardplåtläsare
- Ytan med hög bindningskapacitet förbättrar den totala prestandan i immunanalystillämpningar
- Certifierad för prestanda, med konsekvent låga variationskoefficienter (CV ) bland brunnar
- Åtta-brunnars remsor passar säkert i plåtramen, förblir på plats även om de vänds upp och ner
- Guider hjälper till att undvika felorientering av remsan när den sätts tillbaka i hållaren
- Remsor tas försiktigt bort från ramen med en enkel vridning eller en remsbrunnsejektor
En Strip Well Ejector per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Adsorption, hydrofil |
| Innehåll och lagring | Innehåll: 100 tallrikar, 5 tallrikar per förseglad bricka |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Förpackning | 100 tallrik |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Well Plate |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 360μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |