Läs mer
Thermo Scientific™ 8M guanidin-HCl-lösning
Produktkod. 10167783 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 mL
Produktkod. Kvantitet
10167783 200 mL
1 options
Produktkod. 10167783 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24115
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färdig att använda, 8M lösning av guanidiniumhydroklorid (GdnCl, GuHCl), CAS 50-01-1; späd och pH-justera till valfri koncentration för proteinbiologiska metoder.
Thermo Scientific™ Pierce 8M Guanidin-HCl Solution är en noggrant formulerad, bruksfärdig lösning av guanidinhydroklorid, som lätt kan spädas ut och pH-justeras till vilken koncentration som helst under 8M.
Höjdpunkter:
  • Alla koncentrationer under 8 M kan snabbt och enkelt förberedas
  • Sluta slösa bort värdefull forskningstid med att hantera svårvägda kristaller för långsamma att förbereda guanidin HCl-·lösningar
  • Fri från UV-absorberande material vid 225-300nm
  • Skarpt UV-gränsspektrum med OD 260< 0,03
  • Typiska metaller: Cu< 0,02 ppm, Zn< 0,15 ppm, Fe< 0,25 ppm, Pb< 0,005 ppm
  • Partikelfri, kristallklar lösning
  • Aldehydfri
  • Utmärkt stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.
Form Vätska
Reagenstyp Kaotrop, denatureringsmedel
Kvantitet 200 mL
Produkttyp Guanidinhydroklorid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 8 M Guanidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium chloride