Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 96-brunnars polystyrenplattor, hörnspår
Produktkod. 10563364 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10563364 100 tallrikar Paket med 100
1 options
Produktkod. 10563364 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15041
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bind antikroppar med hög kapacitet med dessa specialformulerade polystyrenplattor för ELISA och andra immunanalyser.
Thermo Scientific™ Pierce 96-Wells mikroplattor är gjorda av speciellt formulerad polystyren och behandlade för att producera antikroppsbindande egenskaper med hög kapacitet.
Pierce 96-Well Microplates är standard plattbottnade klara och vita analysplattor för ELISA och andra proteinbaserade metoder. Varje parti är certifierat för att säkerställa efterlevnad av strikta prestandakriterier. Klara och ogenomskinliga vita varianter finns i 100-plåts- respektive 25-plåtsfodral. Använd de genomskinliga plattorna för att utföra kolorimetri ELISA och andra analyser för mätning i standardspektrofotometerplattläsare. Använd de vita plattorna för att utföra fluorescerande eller kemiluminiscerande analyser för detektion i fluorescens- eller luminometerläsare.
Höjdpunkter:
  • Speciellt formulerad optiskt klar polystyren och behandlad för att ge proteinbeläggningskapacitet
  • Ytan med hög bindningskapacitet förbättrar den totala prestandan i immunanalystillämpningar
  • Certifierad för prestanda, med konsekvent låga variationskoefficienter (CV ) bland brunnar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Adsorption, hydrofil
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Pierce 96-brunnars polystyrenplattor, hörnspår
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 100 tallrik
Produktlinje Pierce
Färg Klart
Produkttyp Well Plate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Ytbehandling Polystyren
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Plattblockering Ingen
Kvantitet 100 tallrikar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.