Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ 96-brunnars polystyrenplattor, vit ogenomskinlig
Produktkod. 10583534 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10583534 25 tallrikar Paket med 25
1 options
Produktkod. 10583534 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 15042
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bind antikroppar med hög kapacitet med dessa specialformulerade polystyrenplattor för ELISA och andra immunanalyser.
Thermo Scientific™ Pierce 96-Wells mikroplattor är gjorda av speciellt formulerad polystyren och behandlade för att producera antikroppsbindande egenskaper med hög kapacitet.
Thermo Scientific Pierce Vita ogenomskinliga 96-brunnars mikroplattor är gjorda av speciellt formulerad polystyren och behandlade för att producera antikroppsbindande egenskaper med hög kapacitet. Dessa mikroplattor har en hörnskåra för användning i vanliga plattläsare.
Funktioner hos vita ogenomskinliga 96-brunnars mikroplattor:
  • Vita ogenomskinliga plattor för fluorescerande eller kemiluminescerande analyser
  • Behandlad för att ge proteinbeläggningskapacitet
  • Hög antikroppsbindande yta förbättrar den totala prestandan i immunanalystillämpningar
  • Plattorna är certifierade för prestanda och har genomgående låga variationskoefficienter mellan brunnar
Plattegenskaper:
  • Antikroppsbindningskapacitet: Hög, 400 ng IgG/cm 2 (1 cm 2 = 100μ L volym)
  • Bindande interaktion: hydrofob-jonisk
  • Variationskoefficient från brunn till brunn: CV < 10 %
  • Brunnsform (nederst): Platt
  • Maximal brunnsvolym: 360μ L
Relaterade produkter
  • Pierce™ 96-brunnars polystyrenplattor, hörnskåra (kat. nr. 15041)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Adsorption, hydrofil
Beskrivning Pierce 96-Wells polystyrenplattor, vit ogenomskinlig
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 25 Tallrik
Produktlinje Pierce
Färg Vitt
Produkttyp Well Plate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Polystyren
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Plattblockering Ingen
Kvantitet 25 tallrikar