Läs mer
Thermo Scientific™ Ultra-känsligt ABC Peroxidase Standard Staining Kit
Produktkod. 10188013 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10188013 4 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10188013 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 32050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck biotinylerade sekundära antikroppar med IHC med den högkänsliga avidin-biotinkomplexet (ABC) teknik.
Thermo Scientific™ Pierce ABC-färgningssatser inkluderar reagenser för avidin-biotinkomplexet (ABC), en mycket känslig metod för immunhistokemisk detektion med biotinylerade sekundära antikroppar.
Mycket utspädda primära antikroppar kan användas med ABC-färgningssatser, vilket ger jämförbar färgintensitet med andra metoder som kräver högre koncentrationer av antikroppar. Kit med en sekundär antikropp väljs av arten av primär antikropp som ska användas. Till exempel, om den primära antikroppen (IgG) produceras i möss, välj ABC Mouse IgG Kit. Allt du behöver för att skapa ett känsligt detektionssystem är din specifika primära antikropp, ett ABC-kit med biotinylerad antikropp och ett substrat för pepparrotsperoxidas. Standardsatserna innehåller endast avidin och biotinylerat enzym. De är användbara om ett ABC-kit inte är tillgängligt för din specifika art av primär antikropp, eller om den primära antikroppen är direkt märkt med en Thermo Scientific EZ-Link Biotinyleringsreagens. Den biotinylerade antikroppen för din specifika applikation kan sedan användas tillsammans med blockerande serum och ett standard ABC-kit.
Höjdpunkter:
  • Ger mycket låg bakgrundsfärgning
  • Kräv lägre primära antikroppskoncentrationer än standardmetoder
  • Idealisk för immunhistokemi, ELISA och Western blotting-applikationer
ABC-satser
  • Finns med pepparrotsperoxidas
  • Innehåller en biotinylerad sekundär antikropp i ett urval av arter– arten bör väljas baserat på arten av den primära antikroppen som ska användas
Standardsatser
  • Finns med ett urval av alkaliskt fosfatas eller pepparrotsperoxidas
  • Lämplig för användning när ett ABC-kit inte är tillgängligt för arten av den primära antikroppen eller om specificiteten hos antikroppen i satsen inte är lämplig för applikationen
  • Inkludera inte sekundär antikropp eller blockerande serum– sekundär antikropp och blockerande serum lämpligt för applikationen bör köpas separat
Ultrakänsliga ABC-kit
  • Finns med pepparrotsperoxidas
  • Ger större känslighet än ABC-satser utan ökad bakgrundsfärgning
  • Tillför den extra känslighet som behövs för att lokalisera antigener som finns i mycket små mängder
  • Tillåter att ungefär fem gånger högre spädningar av primär antikropp används än vad ABC-kit gör
Innehåller:
Biotinylerad affinitetsrenad sekundär antikropp, 1 ml (förutom standardkit); Lämpligt blockerande serum, 3mL (förutom standardkit); Avidinreagens, 2 ml; Biotinylerat enzymreagens, 2mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce Ultrasensitive ABC Standard Peroxidase Staining Kit
Detektionsmetod Kolorimetrisk, biotinbaserad, kromogen
Kvantitet 4 mL
Innehåll och lagring
  • Reagens A (Avidin), 2 ml
  • Reagens B (biotinylerad HRP), 2 ml
  • Blandningsflaska med droppspets, 1
  • Förvara alla reagenser vid 4 °C
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas) substrat
Produktlinje Pierce
För användning med (applikation) Immunodetektion, IHC (Immunohistokemi)
Produkttyp Färgningssats