Läs mer
Thermo Scientific™ 1-Step™ ABTS Substratlösning
Produktkod. 10269423 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10269423 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 10269423 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37615
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färdiga att använda, vattenlösliga peroxidassubstrattabletter som ger en mätbar grön slutprodukt för användning i ELISA metoder.
Thermo Scientific™ Pierce ABTS Substrat är tabletter och en färdig att använda lösning av ett vattenlösligt peroxidassubstrat som ger en mätbar grön slutprodukt för användning i ELISA metoder.
ABTS (2,2'-Azinobis [3-etylbensotiazolin-6-sulfonsyra]-diammoniumsalt) är ett vattenlösligt HRP-substrat som ger en grön slutprodukt vid reaktion med peroxidas. Den gröna produkten har två stora absorbanstoppar, 410 nm och 650 nm. ABTS är mindre känslig än OPD och TMB in ELISA applikationer. Det oxideras mindre lätt och dess färgutveckling är långsammare (ungefär 20 minuter). Detta kan vara fördelaktigt om oacceptabel bakgrund resulterar från användningen av OPD- eller TMB-substraten på grund av högre känslighet.
Höjdpunkter:
  • Utmärkt val när maximal känslighet inte krävs
  • Mindre lätt att oxidera och färgutvecklingen är långsammare (ungefär 20 minuter) än OPD och TMB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pierce 1-Step ABTS Lösning
Produkttyp ELISA-substrat
Kvantitet 250 ml
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje 1-Step
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat HRP (pepparrotsperoxidas)
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Produktbeteckning
  • ABTS Substrate Solution