Läs mer
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Produktkod. p-7180357 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 4
Produktkod. 13474279
Brand: Thermo Scientific™ 85188
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
An LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that makes it suitable for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN) is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that makes it suitable for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific LC/MS Grade Acetonitrile is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance to provide you with the most sensitive detection across all wavelengths. Acetonitrile is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen atmosphere with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
  • 37 quality tests ensure low, stable baselines and lot-to-lot consistency
  • Low UV absorbance yields low baselines and high detection sensitivity
  • Low impurities protects columns and simplifies analysis by eliminating extraneous peaks
  • Specially purified and tested to the highest specifications to ensure data integrity, maximize assay sensitivity, and to prolong equipment life
  • Store between 2°C to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials
Product Details:
  • Alternative names: Methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile
  • Molecular formula: CH3CN
  • Molecular weight: 41.05
  • Density: 0.780 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Objektets namn Acetonitrile (ACN)
Kvantitet 4 x 1 L
Innehåll och lagring Store between 2 to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials.
Form Liquid
Reagenstyp Solvent (Pure)
Produktlinje Pierce
För användning med HPLC, Mass Spectrometry
CAS 75-05-8
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile