Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Aktiverad peroxidasantikroppsmärkningssats
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Aktiverad HRP och antikroppsmärkningssats innehåller pepparrotsperoxidasenzym som har glutaraldehydaktiverats för att möjliggöra märkning och beredning av antikroppskonjugat.
Höjdpunkter:
- Reagerar med primära aminer för att bilda en kovalent amidbindning
- Inget reduktionssteg är nödvändigt för att säkra kopplingen
- Kan förvaras i minst 12 månader vid -20°C
- En mg producerar cirka 0,5 ml konjugat med en fungerande spädning på 1:1 000 när det kopplas till en antikropp med hög titer
- Enzymaktivitet är> 200 enheter/mg
Innehåller:
5 mg aktiverat peroxidas, 50 ml konjugeringsbuffert, 250 mg lysin, 0,5 ml immobiliserat protein A/G-kolonn, 200 ml mild Ag/Ab-bindande buffert, 200 ml mild Ag/Ab-elueringsbuffert
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antikroppsmärkningssats |
| Kvantitet | 5 reaktioner |
| Tillräckligt för | 5 konjugationer, var och en med 0,3 mg antikropp (IgG) |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 5 konjugeringar, var och en med 0,3 mg antikropp (IgG) aktiverat peroxidas vid -20 °C. Förvara övriga komponenter vid 4 °C. |
| Märkning Skala | 300μ g |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Etikett eller färgämne | HRP (pepparrotsperoxidas) |
| Märkningsmål | IgG |