Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Agarose Chip Kit
Produktkod. 10220425 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
30 Reaktionssats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10220425
Brand: Thermo Scientific™ 26156
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chromatin immunoprecipitation (chromatin IP, ChIP) analyskit som innehåller alla reagenser, agarosaffinitetspärlor och ett enkelt, snabbt, tillförlitligt protokoll.
Thermo Scientific™ Pierce Agarose ChIP Kit tillhandahåller en komplett uppsättning reagenser och ett enkelt, snabbt och reproducerbart protokoll för att utföra kromatinimmunoutfällningsanalyser (ChIP).
Detta kromatin IP-kit innehåller tillräckligt med reagenser för att utföra 30 chip-analyser med lämpliga kontroller med hjälp av ett optimerat protokoll och ett bekvämt spin-kolonnformat. Satsen innehåller en komplett Chromatin Prep Module (även tillgänglig separat) för att effektivt extrahera och solubilisera tvärbundna DNA-proteininteraktionskomplex från celler, plus en immunoutfällningsmodul som innehåller högkapacitet, ChIP-grade Protein A/G agaros.
Höjdpunkter:
  • Enkelt och strömlinjeformat ChIP-analysprotokoll (< 8 timmar)
  • Mycket effektiv isolering och lysering av kärnor
  • Enkel och reproducerbar enzymatisk matsmältning
  • Protein A/G agarosharts med låg bakgrund och hög kapacitet
  • Mycket specifika positiva kontrollreagenser inkluderade: RNA-polymeras II-antikropp och GAPDH PCR-primrar
  • Snabbt och reproducerbart spin-kolumnformat; kolonner och uppsamlingsrör ingår
  • DNA-rening med hög återvinning
  • Välj ett komplett ChIP-analyskit eller den separata kromatinberedningsmodulen
Innehåller:
Satsen innehåller Chromatin Prep Module (delnr. 26158; 11 komponenter) för kromatinextraktion och en komplett uppsättning immunoutfällningsreagenser (15 komponenter) för IP-experiment med kontroller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande kapacitet >50 mg humant IgG/ml hartsbindningskapacitet
Kapacitet (metrisk) ≥50 mg humant IgG per ml hartsbindning
Beskrivning Pierce Agarose Chip Kit
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 30 kompletta kromatin IP-analysexperiment• Chip Grade Protein A/G Plus Agarose, 0,65 mL (förvaras vid °4 C)
• IP-spädnings-/tvättbuffert (5X), 11 mL (förvaras vid 4 °C)
• IP tvättbuffert 3 (5X), 4,5 mL (förvaras vid °4 C)
• IP-elueringsbuffert (2X), 4,5 mL (förvaras vid 4 °C)
• Kolumntillbehörspaket, 3 förpackningar (förvaras i rumstemperatur eller 4 C)°
• Mikrocentrifugrör (1,5 ml), 75 rör (förvaras i rumstemperatur eller 4 C)°
• DNA Clean-Up Column, 40 kolumner (förvaras i rumstemperatur eller 4 °C)
• DNA Column Binding Solution, 30 mL (förvaras i rumstemperatur eller 4 °C)
• DNA Column Wash Solution, 6 mL (förvaras i rumstemperatur eller 4 °C)
• pH-indikator, 0,8 mL (förvaras i rumstemperatur eller 4 °C)
• DNA Kolumn Elueringslösning, 5 mL (förvaras i rumstemperatur eller 4 C)°
• Anti-RNA-polymeras II-antikropp, 25μ L (förvaras vid -°20 C)
• Normalt kanin-IgG (1 mg/ml), 10μ L (förvaras vid -°20 C)
• ChIP Positive Control Primers (GAPDH-promotor, humanspecifik), 100μ L (förvaras vid -20 °C)
• Pierce Chromatin Prep Module (delnr. 26158) (lagra Proteinas K och Micrococcal Nuclease vid -20 °C. Förvara alla andra komponenter vid 4 °C).
Produktlinje Pierce
Kvantitet 30 Reaktionssats
Typ Chip Kit
Tillräckligt för 30 reaktioner
Formatera Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Agarose ChIP Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Isopropyl alcohol, Guanidine hydrochloride, Sodium fluoride,Lithium chloride, Sodium chloride