Beskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Agaroser är mycket renade och noggrant blandade formuleringar av regelbunden eller lågsmältande agaros som ger enhetlig konsistens från lot till parti för beredning av elektroforesgeler.
Höjdpunkter:
- Agarose I (molekylärbiologigrad)
- En agaros med regelbunden smälttemperatur för elektrofores som kräver en exceptionell renhetsnivå med oöverträffad prestanda
- Agaros II (lågsmältning)
- En lågtemperaturagaros för speciella applikationer som kräver lägre smälttemperatur
- Optimal för“ i gel” restriktionsdigestion/ligering och DNA-återvinning
- Vid 1% bildar en mycket hanterbar klar gel som ger utmärkt upplösning och smältegenskaper
- Smälter vid cirka 65 °C och förblir flytande vid 37 °C i minst 24 timmar, vilket ger en utmärkt matris för enzymatisk manipulation av prover
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores |
| Smältpunkt | Standard smältpunkt |
| Produkttyp | Agarose I (molekylärbiologigrad) |
| Kvantitet | 100 g |
| Separationsintervall | 100 bp till> 30 kb |