Läs mer
Thermo Scientific™ Agarose I (molekylärbiologigrad)
Produktkod. 11896704 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11896704
Brand: Thermo Scientific™ 17852
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ enhetlig lot-till-lot-konsistens vid framställning av elektroforesgeler med högrenade och blandade regelbundna eller lågsmältande agarosformuleringar.
Thermo Scientific™ Pierce Agaroser är mycket renade och noggrant blandade formuleringar av regelbunden eller lågsmältande agaros som ger enhetlig konsistens från lot till parti för beredning av elektroforesgeler.
Höjdpunkter:
  • Agarose I (molekylärbiologigrad)
  • En agaros med regelbunden smälttemperatur för elektrofores som kräver en exceptionell renhetsnivå med oöverträffad prestanda
  • Agaros II (lågsmältning)
  • En lågtemperaturagaros för speciella applikationer som kräver lägre smälttemperatur
  • Optimal för“ i gel” restriktionsdigestion/ligering och DNA-återvinning
  • Vid 1% bildar en mycket hanterbar klar gel som ger utmärkt upplösning och smältegenskaper
  • Smälter vid cirka 65 °C och förblir flytande vid 37 °C i minst 24 timmar, vilket ger en utmärkt matris för enzymatisk manipulation av prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (applikation) Gelelektrofores
Smältpunkt Standard smältpunkt
Produkttyp Agarose I (molekylärbiologigrad)
Kvantitet 500 g
Separationsintervall 100 bp to >30 kb