Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kit
Produktkod. 13484309 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Albumin och IgG-borttagningskit
Albuminutarmningskit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
24 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
13484309 Albuminutarmningskit 24 reaktioner
10579853 Albumin och IgG-borttagningskit 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13484309 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 85160
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera förberedelser av serumprov genom att tömma oönskat albumin och IgG-serumproteiner för proteinprofileringsmetoder med hjälp av kvalitetsutarmningskit.
Koncentrationer av albumin och IgG kan utgöra mer än 70 % av totala serumproteiner och maskerar ofta mindre mängd proteiner under proteinprofileringsexperiment. Optimera din serumprovsförberedelse genom att ta bort albumin eller IgG snabbt och bekvämt. Genom att använda våra utarmningssatser för att ta bort överflödiga serumproteiner med hög överflöd, kan mindre rikliga proteiner av intresse enkelt detekteras med 2D-elektrofores och andra proteinprofileringsmetoder som masspektrometri.
Pierce Albumin/IgG-borttagningskit
• Metoden med optimerad —mikrocentrifugspindel är skalad för behandling 10μ L humana serumprover för 2D-elektrofores
•Effektiv tar bort —nästan all HSA och IgG, vilket gör att proteiner med låg överflöd kan detekteras i 2D-geler
•Snabb —bearbetning av prover på mindre än 40 minuter
•Skalbar —använd olika mängder affinitetsharts för att matcha provvolym och koncentration
De Thermo Scientific Pierce Albumin/IgG Removal Kit använder en klassisk blandning av Cibacron Blue Dye and Protein Ett harts för avlägsnande av albumin och IgG. Färgämnet binder till albumin med god specificitet, och protein A binder till många arter och underklasser av IgG. Pierce Albumin/IgG Removal Kit är ekonomiskt och kan användas för att behandla prover från andra arter än människor (t.ex. apa, svin, kanin). Satsen är också skalbar och tillräcklig för att bearbeta 25 prover, var och en innehåller 600μ g totalt serumprotein (cirka 10μ L serum).
Pierce Albumin Depletion Kit
•Komplett —inkluderar optimerad buffert och mikrocentrifugspinkolonner för att snabbt och bekvämt avlägsna albumin från 10- till 50-μ L prover
•Anpassningsbar —slurry som är lätt att dispensera förbättrar prestandan, underlättar bearbetningen av flera prover och kan anpassas till större eller mindre kolonner eller 96-brunnars filterplattor
•Kompatibelt —avlägsnande av överskott av albumin underlättar MS-analys eller elektroforesgelanalys av serumproteiner med låg mängd
De Thermo Scientific Pierce Albumin Depletion Kit-harts levereras som en 50 % uppslamning. För att förbereda utarmningskolumnerna, 200μ L slurry fördelas i de medföljande mikrocentrifugspinkolonnerna för att erhålla 100μ L av sedimenterade pärlor för att bearbeta 10 till 50μ L serumprov i en enda reaktion. Satsen har optimerats för att binda albumin från människor, svin och får från serumprover. Med en modifiering av protokollet kan albumin från nötkreatur, kalv, get och råtta tas bort med denna metod. Satsen är inte effektiv för att ta bort musalbumin. Bearbetade prover är redo för omedelbar nedströmsanalys genom elektrofores eller MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Albuminutarmningskit
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug, masspektrometer
Produkttyp Albuminutarmningssats
Produktlinje Pierce
Tillräckligt för Ta bort albumin från 24 humana serumprover, 10 till 50μ L vardera
Innehåll och lagring •Pierce Albumin Depletion Resin, 5 ml
• Bindnings-/tvättbuffert, 11 mL
• Pierce Spin Columns, 24 kolumner
Förvaras vid 4 °C.
Utgångsmaterial Plasma, Serum
Slutlig produkttyp Protein
Detektionsmetod Masspektrometri
Formatera Kit
Arbetsflödessteg Provberikning, provrensning
Kvantitet 24 reaktioner
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Albumin Serum Depletion Kits
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride