Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Albumin Serum Depletion Kit
Produktkod. p-7225603 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Albumin och IgG-borttagningskit
Albuminutarmningskit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
24 reaktioner
Produktkod. 10579853
Brand: Thermo Scientific™ 89875
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera förberedelser av serumprov genom att tömma oönskat albumin och IgG-serumproteiner för proteinprofileringsmetoder med hjälp av kvalitetsutarmningskit.
Koncentrationer av albumin och IgG kan utgöra mer än 70 % av totala serumproteiner och maskerar ofta mindre mängd proteiner under proteinprofileringsexperiment. Optimera din serumprovsförberedelse genom att ta bort albumin eller IgG snabbt och bekvämt. Genom att använda våra utarmningssatser för att ta bort överflödiga serumproteiner med hög överflöd, kan mindre rikliga proteiner av intresse enkelt detekteras med 2D-elektrofores och andra proteinprofileringsmetoder som masspektrometri.
Pierce Albumin/IgG-borttagningskit
• Metoden med optimerad —mikrocentrifugspindel är skalad för behandling 10μ L humana serumprover för 2D-elektrofores
Effektiv tar bort —nästan all HSA och IgG, vilket gör att proteiner med låg överflöd kan detekteras i 2D-geler
Snabb —bearbetning av prover på mindre än 40 minuter
Skalbar —använd olika mängder affinitetsharts för att matcha provvolym och koncentration
De Thermo Scientific Pierce Albumin/IgG Removal Kit använder en klassisk blandning av Cibacron Blue Dye and Protein Ett harts för avlägsnande av albumin och IgG. Färgämnet binder till albumin med god specificitet, och protein A binder till många arter och underklasser av IgG. Pierce Albumin/IgG Removal Kit är ekonomiskt och kan användas för att behandla prover från andra arter än människor (t.ex. apa, svin, kanin). Satsen är också skalbar och tillräcklig för att bearbeta 25 prover, var och en innehåller 600μ g totalt serumprotein (cirka 10μ L serum).
Pierce Albumin Depletion Kit
Komplett —inkluderar optimerad buffert och mikrocentrifugspinkolonner för att snabbt och bekvämt avlägsna albumin från 10- till 50-μ L prover
Anpassningsbar —slurry som är lätt att dispensera förbättrar prestandan, underlättar bearbetningen av flera prover och kan anpassas till större eller mindre kolonner eller 96-brunnars filterplattor
Kompatibelt —avlägsnande av överskott av albumin underlättar MS-analys eller elektroforesgelanalys av serumproteiner med låg mängd
De Thermo Scientific Pierce Albumin Depletion Kit-harts levereras som en 50 % uppslamning. För att förbereda utarmningskolumnerna, 200μ L slurry fördelas i de medföljande mikrocentrifugspinkolonnerna för att erhålla 100μ L av sedimenterade pärlor för att bearbeta 10 till 50μ L serumprov i en enda reaktion. Satsen har optimerats för att binda albumin från människor, svin och får från serumprover. Med en modifiering av protokollet kan albumin från nötkreatur, kalv, get och råtta tas bort med denna metod. Satsen är inte effektiv för att ta bort musalbumin. Bearbetade prover är redo för omedelbar nedströmsanalys genom elektrofores eller MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Albumin och IgG-borttagningskit
För användning med (utrustning) Mikrocentrifug, masspektrometer, 2D gelelektrofores
Produkttyp Albumin/antikroppsborttagningskit
Produktlinje Pierce
Innehåll och lagring Förvara vid 4 C efter °mottagandet. Får ej frysas.
Etikett eller färgämne Cibacron™ Blå färgämne, protein A
Frakt skick Produkten levereras med en ispåse.
Utgångsmaterial Plasma, Serum
Slutlig produkttyp Protein
Detektionsmetod 2D gelelektrofores, Masspektrometri
Formatera Centrifugkolonnsats
Arbetsflödessteg Provberedning
Kvantitet 25 reaktioner
Reningsmål Serumproteiner
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Albumin Serum Depletion Kits
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium chloride