Beskrivning
Thermo Scientific Pierce Jodoacetamid eller Kloroacetamid tillhandahålls i ett format utan vägning, där små mängder reagens förvägs och förpackas för engångsbruk. Detta engångsformat förhindrar kontaminering och förlust av reagensreaktivitet över tid i samband med upprepad öppning och stängning av en enda flaska. Formatet möjliggör användning av en ny flaska med reagens varje gång och eliminerar besväret med att väga upp små mängder reagens.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Alkyleringsreagens |
| Kvantitet | 30 x 9.3 mg |
| Inkluderar | Jodacetamid |
| Produktlinje | Pierce |
Säkerhet och hantering
- Pierce Iodoacetamide, No-Weigh Format
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoacetamide
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.