Beskrivning
Thermo Scientific Pierce Jodoacetamid eller Kloroacetamid tillhandahålls i ett format utan vägning, där små mängder reagens förvägs och förpackas för engångsbruk. Detta engångsformat förhindrar kontaminering och förlust av reagensreaktivitet över tid i samband med upprepad öppning och stängning av en enda flaska. Formatet möjliggör användning av en ny flaska med reagens varje gång och eliminerar besväret med att väga upp små mängder reagens.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Alkyleringsreagens |
| Kvantitet | 10 x 2 mg |
| Inkluderar | Kloracetamid |
| Produktlinje | Pierce |