Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkyleringsreagens
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 x 2 mg
30 x 9.3 mg
Inkluderar:
Jodacetamid
Kloracetamid
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Beskrivning
Thermo Scientific Pierce Jodoacetamid eller Kloroacetamid tillhandahålls i ett format utan vägning, där små mängder reagens förvägs och förpackas för engångsbruk. Detta engångsformat förhindrar kontaminering och förlust av reagensreaktivitet över tid i samband med upprepad öppning och stängning av en enda flaska. Formatet möjliggör användning av en ny flaska med reagens varje gång och eliminerar besväret med att väga upp små mängder reagens.
Alkyleringsreagens jodoacetamid och kloracetamid är sulfhydrylreaktiva alkyleringsreagens som används för att blockera reducerade cysteinrester för proteinkarakterisering och peptidkartläggning. Alkylering med jodacetamid eller kloracetamid efter cysteinreduktion resulterar i kovalent addition av en karbamidometylgrupp (57,07 Da) och förhindrar bildandet av disulfidbindningar. Reduktionsmedel tillsatta efter alkylering kommer att reagera med överskott av jodacetamid.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Alkyleringsreagens |
| Kvantitet | 10 x 2 mg |
| Inkluderar | Kloracetamid |
| Produktlinje | Pierce |