Läs mer
Thermo Scientific™ Aminosyra Standard H
Produktkod. 13447076 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13447076 10 x 1 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 13447076 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS20088
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kalibrera HPLC-analys av proteinhydrolysat med denna kalibreringsstandardblandning av 18 aminosyror, var och en med 2,5 mikromol/ml i 0,1N HCl.
Thermo Scientific™ Pierce Amino Acid Standard H är en kvantitativ blandning av 18 aminosyror, levererad μmed 2,5 mol/ml i 0,1N HCl, för användning som en högrenhetskalibreringsstandard för HPLC-analys av proteinhydrolysat.
Höjdpunkter:
  • Använder L-form konfiguration för att tillåta standardisering av mikrobiella och andra analyser
  • Molär koncentration verifierad med konventionella aminosyraanalysmetoder
  • Med undantag för cystin tillförs varje aminosyra i en koncentration av 2,5 mol/μml i 0,1N HCl
  • L-alanin, ammoniak [(NH 4 ) 2 SO 4 ], L-arginin, L-asparaginsyra, L-cystin, L-glutaminsyra, glycin, L-histidin, L-isoleucin, L-leucin, L-lysin HCl, ·L-Metionylin, L-,S, L-, L-, L-, L-, S L-treonin, L-tyrosin, L-valin
Innehåller:
  • L-alanin, ammoniak [(NH 4 ) 2 SO 4 ], L-arginin, L-asparaginsyra, L-cystin, L-glutaminsyra, glycin, L-histidin, L-isoleucin, L-leucin, L-lysin HCl, ·L-Metionylin, L-,S, L-, L-, L-, L-, S L-treonin, L-tyrosin, L-valin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Amino Acid Standard H
Innehåll och lagring Förvara mellan -20 °C och 8 °C.
Kvantitet 10 x 1 mL
Form Vätska