Läs mer
Thermo Scientific™ L-lysin-2HCl, 4,4,5,5-D4 för SILAC
Produktkod. 12106490 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12106490 500 mg 500mg
11305402 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 12106490 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9790.00 SEK
    8517.30 SEK / 500mg
    Save 1272.70 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Studera proteinuttryck med masspektrometri med massvarianter av lysin, arginin och andra aminosyror för att utföra stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkultur.
Thermo Scientific™ Tunga och lätta aminosyror används för att specifikt analysera proteinuttryck med masspektrometri med stabil isotopmärkning med aminosyror i cellkulturkvantifieringskit SILAC.
SILAC är en kraftfull metod för att identifiera och kvantifiera relativa differentierade förändringar i komplexa proteinprover. Denna metod innebär in vivo metabolisk inkorporering av 'tunga' 13C- eller 15N-märkta aminosyror i proteiner, följt av masspektrometri (MS) för accelererad och omfattande identifiering, karaktärisering och kvantifiering av proteiner.
Höjdpunkter:
  • Effektiv – 100 % etikettinkorporering i proteiner i levande celler
  • Flexibla – olika isotoper av tunga och/eller lätta aminosyror för arginin, lysin, leucin och prolin möjliggör kvantifiering av peptider härledda från MS-graders proteaser
  • Multiplex-funktioner – finns flera alternativa isotoper av arginin och lysin tillgängliga som möjliggör analys av flera behandlingsförhållanden i varje experiment
  • Högkvalitativa kosttillskott – innehåller tunga aminosyror med >99 % isotoprenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Aminosyror
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Etikett eller färgämne Massisotop av aminosyra
Frakt skick Rumstemperatur
Utgångsmaterial Celler
Slutlig produkttyp Protein
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 500 mg
Form Solid