Läs mer
Thermo Scientific™ Ammoniumpersulfat
Produktkod. 11816714 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 25 g
Produktkod. Kvantitet
11816714 4 x 25 g
1 options
Produktkod. 11816714 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17874
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Katalysera akrylamid- och bisakrylamidpolymerisation när du förbereder polyakrylamidgeler för elektrofores med APS oxidationsmedel.
Thermo Scientific™ Pierce Ammoniumpersulfat (APS ) är ett oxidationsmedel som används med TEMED för att katalysera polymerisationen av akrylamid och bisakrylamid för att framställa polyakrylamidgeler för elektrofores.
Ammoniumpersulfat (APS ) är ett oxidationsmedel som ofta används med tetrametyletylendiamin (TEMED, delnr 17919) för att katalysera polymerisationen av akrylamid och bisakrylamid för att framställa polyakrylamidgeler för elektrofores.
Höjdpunkter:
  • Namn: Ammoniumpersulfat (APS )
  • Formel: (NH4 ) 2S2O8
  • CAS-nummer: 7727-54-0
  • Molekylvikt: 228,2
  • Renhet:≥ 98,0 %
  • Olösliga ämnen:≤ 0,005 %
Kompatibel med:
TEMED, delnr 17919
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara under 23 °C.
Form Pulver
Kvantitet 4 x 25 g
Produkttyp Ammoniumpersulfat
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium persulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diammonium peroxodisulphate