Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Agarose
Produktkod. 15255673 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15255673 10 mL 10ml
15245673 2 mL 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15255673 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 20169
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Rena rekombinanta c-Myc-märkta proteiner uttryckta i humana in vitro-expressionssystem och bakteriella och däggdjurscellysat med detta immunutfällningsharts.
Rena rekombinanta c-Myc-märkta proteiner uttryckta i mänskliga in vitro-expressionssystem och bakteriella och däggdjurscellysat med Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Agarose, ett immunoutfällningsharts med hög affinitet.
Thermo Scientific Pierce Anti-c-Myc Agarose är ett immunprecipitationsharts med hög affinitet, idealiskt för rening av rekombinanta c-Myc-märkta proteiner som uttrycks i mänskliga in vitro-uttryckssystem samt bakteriella och däggdjurscelllysater.
Anti-c-Myc-antikroppen som används för att tillverka Pierce Anti-c-Myc Agarose är en mycket specifik mus IgG1 monoklonal antikropp (klon 9E10) som känner igen c-Myc-epitopetiketten (EQKLISEEDL) som härstammar från människans c-myc-onkogen (p62 c-myc). Stödet är korslänkad 4% pärlbeadad agarose. Detta anti-c-Myc-affinitetsharts kan packas i gravitationsreningskolonner, spinreningskolonner eller patroner för FPLC instrument för att rena c-Myc-fusionsproteiner som uttrycks i bakterie- eller däggdjursceller.
Höjdpunkter:
  • Specifik  – högspecifik anti-c-Myc monoklonala antikropp (klon 9E10) möjliggör hög avkastning och hög renhet för immunutfällning
  • Skalbart  – , tillgängligt i 2 och 10 ml resinförpackningar för att möjliggöra större reningar eller immunutfällningar
  • Versatile  – kan användas i spinn- eller gravitationskolonner samt i FPLC patroner
  • Bekväma  – reagenser för att eluera och upptäcka c-Myc-märkta fusionsproteiner finns tillgängliga separat
Användningsområden:
  • Rening av c-Myc-fusionsproteiner uttryckta i Pierce Human In Vitro Translation Kits
  • Storskalig rening av rekombinanta c-Myc-märkta proteiner
  • Högkapacitetsanrikning av fusionsproteiner och interagerande partners
  • IP- och co-IP-experiment (som med Pierce c-Myc-Tag IP/co-IP Kit)
Produktdetaljer:
Pierce Anti-c-Myc Agarose består av en mycket specifik monoklonal anti-c-Myc-antikropp som är kovalent immobiliserad på ett korsbundet 4% pärlbefordrat agarosestöd. Produkten levereras som en 25 % slurry. Vid inkubation med ett prov fångas ett c-Myc-märkt fusionsprotein på agarospärlorna. Efter enkla tvättsteg kan det märkta proteinet enkelt elueras från hartset med 0,1 mil. glycin (pH 2,0–2,8), 3M NaSCN eller 50 mM NaOH beroende på den nedströms appliceringen av det renade proteinet. För eluering av högfunktionella proteiner kan Pierce c-Myc-peptid också användas för att eluera det c-Myc-märkta proteinet. Anti-c-Myc-antikroppar kan användas för att upptäcka närvaron av det märkta proteinet med Western blot.
I experiment med ett c-Myc-märkt fusionsprotein (26 till 29 kDa) gav hartset en bindningskapacitet på 102 till 144 nmol protein per ml sedimenterat harts. Eluationskapaciteten var minst 18 till 19 nmol per ml sedimenterat harts med 0,1 M glycin, pH 2,8. Bindnings- och eluationskapacitet varierar beroende på c-Myc-fusionsproteinet och metoden för eluering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 10 ml sedimenterat harts. Tillhandahålls som 40 ml 25 % uppslamning.
Förvara vid 4 °C. Får ej frysas.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 10 mL
Mål c-Myc-märkt protein
Typ Harts
Stationär fas Antikropp
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts