Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK affinitetsharts
Produktkod. 15825843 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 mL
100 mL
2 mL
5 Columns
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Produktkod. 15825843
Brand: Thermo Scientific™ A36804
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin tillhandahåller en snabb, bekväm metod för rening och immunoutfällning av DYKDDDDK-märkta proteiner
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Spin Columns provide a fast, convenient method for purification of DYKDDDDK-tagged proteins expressed in in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to UltraLink Biosupport, which is a rigid, hydrophilic, highly crosslinked, copolymeric, and porous resin with high coupling capacity.
  • De Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin tillhandahåller en snabb, bekväm metod för rening och immunoutfällning (IP) av DYKDDDDK-märkta proteiner uttryckta i in vitro-proteinexpressionssystem, bakterier, jäst och däggdjursceller. Aminosyrasekvensen DYKDDDDK, allmänt känd som“ Flagga” , känns igen av en monoklonal råttantikropp med hög affinitet (klon L5) som är kovalent fäst till UltraLink Biostöd.
  • För proteinrening eller IP tillsätts harts till ett prov innehållande DYKDDDDK-märkta protein(er) med taggen på antingen N- eller C-terminalen. Efter infångning av DYKDDDDK-märkta proteiner kan icke-specifikt bundna proteiner tvättas bort innan bundna målproteiner dissocieras med elueringsbuffert. Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin rekommenderas för användning i spinnreningskolonner eller patroner för FPLC instrument.
  • UltraLink Biosupport är ett styvt, hydrofilt, starkt tvärbundet, sampolymert och poröst harts med hög kopplingskapacitet. Hartsets porositet, styvhet och hållbarhet gör det också lämpligt för medeltryckstekniker med snabbt flöde som involverar stora provvolymer.
    • Specifika —unika baskulor och mycket specifik antikropp minimerar bindning utanför målet (låg ospecifik bindning)
    • Hög renhet— Optimerat Bind-Wash-Elute-protokoll möjliggör hög renhet
    • Hög avkastning— speciell antikroppskonjugeringsmetod möjliggör högt utbyte
    • Snabbt —hela reningsprotokoll tar vanligtvis mindre än 40 minuter
    • Ekonomiskt —reningsprotokoll tillåter flera återanvändningar
    • Mångsidig —kan användas i spinn-, gravitations- eller FPLC-baserade renings- och anrikningsmetoder
    • Skalbar —tillgänglig i 1, 5 och 50 ml sedimenterade hartsförpackningsstorlekar för att möjliggöra immunutfällningar i mindre skala eller större reningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Pierce
Produkttyp Affinitetsharts
Kvantitet 100 mL
Formulering 50% suspension in PBS containing 0.02% Sodium azide
Innehåll och lagring 50 ml sedimenterat harts. 100 ml tillhandahålls som en 50 % uppslamning i PBS innehållande 0,02 % natriumazid. Förvara vid 2 –8 °C.
Formatera Vätska
Stationär fas Anti-DYKDDDDK monoklonala antikroppar
Frakt skick Våt is
Form Vätska
Matris Affinitetsharts