Description
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK spinnkolonner erbjuder en snabb och bekväm metod för rening av DYKDDDDK-märkta proteiner uttryckta i in vitro-proteinuttryckssystem, bakterier, jäst och däggdjursceller. Aminosyrasekvensen DYKDDDDK, allmänt känd som 'FLAG', känns igen av en högaffinitet råttmonoklonal antikropp (klon L5) som är kovalent bunden till UltraLink Biosupport, vilket är ett styvt, hydrofilt, starkt korsbundet, kopolymert och poröst harts med hög kopplingskapacitet.
För proteinrening tillsätts harts till ett prov som innehåller DYKDDDDK-märkta proteiner med taggen på antingen N- eller C-terminalen. Efter fångst av DYKDDDDK-märkta proteiner kan icke-specifikt bundna proteiner sköljas bort innan bundna målproteiner dissocieras med eluationsbuffert.
Egenskaper hos Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
- Specifika—unika baskulor och mycket specifika antikroppar minimerar off-target-bindning (låg icke-specifik bindning)
- Högrenhetsoptimerat—bind-wash-elute-protokoll möjliggör hög renhet
- Högutkastande specialantikroppskonjugationsmetoden möjliggör högutkastande—
- En snabb—hel reningsprotokoll tar vanligtvis mindre än 40 minuter
- Ekonomiskt—reningsprotokoll möjliggör flera återanvändningar
- Flexibel—finns i flera format, inklusive bulk, lös resin och spinnkolonner.
Egenskaper hos Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
- Sammansättning: anti-DYKDDDDK-antikropp kovalent bunden till UltraLink Biosupport, ett starkt korslänkat styvt stöd
- Partikelstorlek: 50 –80 μm
- pH-stabilitet: 1 –13
- Driftstemperatur: 2 –30 °C; frys inte
- Partikelkoncentration: 50 % slurry i fosfatbuffrad saltlösning, 0,02 % natriumazid, pH 7,5
- Bindningsförmåga: ≥3,0 mg DYKDDDDK-tGFP-His protein (∼32 kDa/ml sedimenterat harts)
Tillgängliga format
- Resin-slurryer—på 2 ml, 10 ml och 100 ml 50 % slurry i PBS med 0,02 % natriumazid, pH 7,5
- Spinkolonner—10 ml spinkolonner innehållande 3 ml sedimenterat harts, tillförda med 6 ml 50% slurry
Specifications
Specifications
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Affinitetsharts |
| Kvantitet | 2 mL |
| Formulering | 50% suspension i PBS som innehåller 0,02% natriumazid |
| Innehåll och lagring | 1 ml sedimenterat harts. 2 mL tillhandahålls som en 50 % uppslamning i PBS innehållande 0,02 % natriumazid. Förvara vid 2 –8 °C. |
| Formatera | Vätska |
| Stationär fas | Anti-DYKDDDDK monoklonala antikroppar |
| Frakt skick | Våt is |
| Form | Vätska |
| Matris | Affinitetsharts |