Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK affinitetsharts
Product Code. p-7113069 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mL
100 mL
2 mL
5 kolonner
Unit Size:
1ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15815843 10 mL 5ml
15895833 2 mL 1ml
15825843 100 mL 50ml
31034559 5 kolonner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15815843 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A36803
Add to basket
Edge
Add to basket
Pierce Anti-DYKDDDDK Spinnkolonner erbjuder en snabb och bekväm metod för rening av DYKDDDDK-märkta proteiner uttryckta i in vitro-proteinuttryckssystem, bakterier, jäst och däggdjursceller.
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK spinnkolonner erbjuder en snabb och bekväm metod för rening av DYKDDDDK-märkta proteiner uttryckta i in vitro-proteinuttryckssystem, bakterier, jäst och däggdjursceller. Aminosyrasekvensen DYKDDDDK, allmänt känd som 'FLAG', känns igen av en högaffinitet råttmonoklonal antikropp (klon L5) som är kovalent bunden till UltraLink Biosupport, vilket är ett styvt, hydrofilt, starkt korsbundet, kopolymert och poröst harts med hög kopplingskapacitet.
För proteinrening tillsätts harts till ett prov som innehåller DYKDDDDK-märkta proteiner med taggen på antingen N- eller C-terminalen. Efter fångst av DYKDDDDK-märkta proteiner kan icke-specifikt bundna proteiner sköljas bort innan bundna målproteiner dissocieras med eluationsbuffert.
Egenskaper hos Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
  • Specifika—unika baskulor och mycket specifika antikroppar minimerar off-target-bindning (låg icke-specifik bindning)
  • Högrenhetsoptimerat—bind-wash-elute-protokoll möjliggör hög renhet
  • Högutkastande specialantikroppskonjugationsmetoden möjliggör högutkastande—
  • En snabb—hel reningsprotokoll tar vanligtvis mindre än 40 minuter
  • Ekonomiskt—reningsprotokoll möjliggör flera återanvändningar
  • Flexibel—finns i flera format, inklusive bulk, lös resin och spinnkolonner.
Egenskaper hos Pierce Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
  • Sammansättning: anti-DYKDDDDK-antikropp kovalent bunden till UltraLink Biosupport, ett starkt korslänkat styvt stöd
  • Partikelstorlek: 50 –80 μm
  • pH-stabilitet: 1 –13
  • Driftstemperatur: 2 –30 °C; frys inte
  • Partikelkoncentration: 50 % slurry i fosfatbuffrad saltlösning, 0,02 % natriumazid, pH 7,5
  • Bindningsförmåga: ≥3,0 mg DYKDDDDK-tGFP-His protein (∼32 kDa/ml sedimenterat harts)
Tillgängliga format
  • Resin-slurryer—på 2 ml, 10 ml och 100 ml 50 % slurry i PBS med 0,02 % natriumazid, pH 7,5
  • Spinkolonner—10 ml spinkolonner innehållande 3 ml sedimenterat harts, tillförda med 6 ml 50% slurry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produktlinje Pierce
Produkttyp Affinitetsharts
Kvantitet 10 mL
Formulering 50% suspension i PBS som innehåller 0,02% natriumazid
Innehåll och lagring 5 mL sedimenterat harts. 10 ml tillhandahålls som en 50 % uppslamning i PBS innehållande 0,02 % natriumazid. Förvara vid 2 –8 °C.
Formatera Vätska
Stationär fas Anti-DYKDDDDK monoklonala antikroppar
Frakt skick Våt is
Form Vätska
Matris Affinitetsharts