Beskrivning
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetisk Agaros erbjuder en snabb och bekväm metod för rening och immunoprecipitation (IP) av DYKDDDDK-märkta proteiner från in vitro-proteinuttryckssystem, bakterier, jäst och däggdjursceller. Aminosyrasekvensen DYKDDDDK, allmänt känd som 'FLAG', känns igen av en högaffinitet råttmonoklonal antikropp (klon L5) som är kovalent bunden till en magnetitinbäddad agarose kärnpartikel.
- Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose ger en snabb, bekväm metod för rening och immunoutfällning (IP) av DYKDDDDK-märkta proteiner från in vitro-proteinexpressionssystem, bakterier, jäst och däggdjursceller. . Aminosyrasekvensen DYKDDDDK, allmänt känd som“ FLAGGA” , känns igen av en monoklonal råttantikropp med hög affinitet (klon L5) som är kovalent fäst vid en magnetitinbäddad agaroskärnpartikel.
- För proteinrening tillsätts den magnetiska agarosen till ett prov som innehåller DYKDDDDK-märkta protein(er) med taggen på antingen N- eller C-terminalen. Infångade proteiner separeras sedan magnetiskt från supernatanten och icke-specifikt bundna proteiner kan tvättas bort innan bundna DYKDDDDK-märkta protein(er) dissocieras med elueringsbuffert. Den magnetiska agarosen avlägsnas från lösningen med hjälp av ett magnetiskt stativ eller ett instrument som KingFisher Flex Magnetic Particle Processor. Automatiserade instrument är särskilt användbara för reningar med högre genomströmning och screening av reningsförhållanden.
- Specifika —unika baskulor och mycket specifik antikropp minimerar bindning utanför målet (låg ospecifik bindning)
- Hög renhet— Optimerat Bind-Wash-Elute-protokoll möjliggör hög renhet
- Hög avkastning— speciell antikroppskonjugeringsmetod möjliggör högt utbyte
- Snabbt —hela reningsprotokoll tar vanligtvis mindre än 40 minuter
- Ekonomiskt - reningsprotokoll tillåter flera återanvändningar
- Mångsidiga —pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. KingFisher-instrument)
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Magnetic Agarose |
| Sängvolym | 5 mL |
| Kvantitet | 20 mL |
| Partikelstorlek | 25 to 30 μm |
| Formulering | Slurry: 25 % |
| Innehåll och lagring | 5 mL settled beads. 20 mL supplied as a 25% suspension in PBS containing 0.02% sodium azide. Store at 2–8°C. |
| Kapacitet | 20 mL |
| Formatera | Liquid |
| Stationär fas | Anti-DYKDDDDK monoclonal antibodies |
| Visa mer |