Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK magnetisk agaros
Produktkod. p-7113068 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
4 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15875833 4 mL 1ml
15883521 20 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15875833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A36797
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDK magnetiska agarospärlor ger en snabb, bekväm metod för rening av DYKDDDK-märkta rekombinanta proteiner
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetisk Agaros erbjuder en snabb och bekväm metod för rening och immunoprecipitation (IP) av DYKDDDDK-märkta proteiner från in vitro-proteinuttryckssystem, bakterier, jäst och däggdjursceller. Aminosyrasekvensen DYKDDDDK, allmänt känd som 'FLAG', känns igen av en högaffinitet råttmonoklonal antikropp (klon L5) som är kovalent bunden till en magnetitinbäddad agarose kärnpartikel.
  • Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose ger en snabb, bekväm metod för rening och immunoutfällning (IP) av DYKDDDDK-märkta proteiner från in vitro-proteinexpressionssystem, bakterier, jäst och däggdjursceller. . Aminosyrasekvensen DYKDDDDK, allmänt känd som“ FLAGGA” , känns igen av en monoklonal råttantikropp med hög affinitet (klon L5) som är kovalent fäst vid en magnetitinbäddad agaroskärnpartikel.
  • För proteinrening tillsätts den magnetiska agarosen till ett prov som innehåller DYKDDDDK-märkta protein(er) med taggen på antingen N- eller C-terminalen. Infångade proteiner separeras sedan magnetiskt från supernatanten och icke-specifikt bundna proteiner kan tvättas bort innan bundna DYKDDDDK-märkta protein(er) dissocieras med elueringsbuffert. Den magnetiska agarosen avlägsnas från lösningen med hjälp av ett magnetiskt stativ eller ett instrument som KingFisher Flex Magnetic Particle Processor. Automatiserade instrument är särskilt användbara för reningar med högre genomströmning och screening av reningsförhållanden.
    • Specifika —unika baskulor och mycket specifik antikropp minimerar bindning utanför målet (låg ospecifik bindning)
    • Hög renhet— Optimerat Bind-Wash-Elute-protokoll möjliggör hög renhet
    • Hög avkastning— speciell antikroppskonjugeringsmetod möjliggör högt utbyte
    • Snabbt —hela reningsprotokoll tar vanligtvis mindre än 40 minuter
    • Ekonomiskt - reningsprotokoll tillåter flera återanvändningar
    • Mångsidiga —pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. KingFisher-instrument)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Pierce
Produkttyp Magnetic Agarose
Sängvolym 1 mL
Kvantitet 4 mL
Partikelstorlek 25 to 30 μm
Formulering Slurry: 25 %
Innehåll och lagring 1 mL settled beads. 4 mL supplied as a 25% suspension in PBS containing 0.02% sodium azide.
Store at 2–8°C.
Kapacitet 4 mL
Formatera Liquid
Stationär fas Anti-DYKDDDDK monoclonal antibodies
Frakt skick Wet Ice
Form Liquid
Matris Magnetic Agarose