Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-GST-belagda plattor, klar, 8-brunnars remsa
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Anti-GST-belagda plattor är mikroplattor av polystyren belagda med mus monoklonal anti-GST-antikropp och förblockerade för omedelbar användning.
Ytterligare information och onlinebeställning
Höjdpunkter:
Antikroppsbaserad– plattorna är belagda med musmonoklonal anti-GST-antikropp
Känslig– upptäcker GST fusionsproteiner ner till 7,5 ng/brunn
Flexibilitet– binder naturliga eller denaturerade former av GST; ett alternativ till glutationbelagda plattor
Färdig att använda– förblockerad med SuperBlock Blockerande buffert
Kompatibilitet– Thermo Scientific Celllysreagenser och många andra populära lysbuffertar stör inte GST-fusionsproteinbindningen
Överlägsen prestanda– förbättrat signal-brusförhållande i förhållande till konkurrerande plattor
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Standardkapacitet, Affinitet |
| Innehåll och lagring | Förvara tallrikar vid 4 °C. Förvara öppnade, oanvända tallrikar i en återförslutningsbar påse med torkmedel vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Förpackning | 5 Tallrik |
| Produktlinje | Pierce |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Detektionsplatta, immunanalys, ELISA |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Ytbehandling | Antikropp |
| Visa mer |