Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA magnetiska pärlor
Produktkod. 13464229 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13464229 1 mL 1ml
13474229 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13464229 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88836
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför immunoutfällning av rekombinanta HA-märkta proteiner uttryckta i bakterie- eller däggdjursceller eller in vitro- system, med hjälp av manuella eller robotiska magnetiska separatorer.
Utför immunoutfällning av rekombinanta HA-märkta proteiner uttryckta i bakterie- eller däggdjursceller eller in vitro- system, med hjälp av manuella eller robotiska magnetiska separatorer, med Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA magnetiska pärlor.
Ytterligare information och onlinebeställning
Den blockerade magnetiska kulytan är belagd med anti-–HA-antikropp, en mycket specifik mus-IgG1-monoklonal antikropp som känner igen HA-epitop-taggen (YPYDVPDYA) härledd från det humana influensahemagglutinin (HA)-proteinet. Pierce Anti-HA Magnetic Beads kan användas manuellt med ett magnetiskt stativ, såväl som med automatiserade plattformar, som t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments, för arbetsflöden med hög genomströmning.
Höjdpunkter:
  • Specifik– mycket specifik anti –HA monoklonal antikropp möjliggör hög –avkastning och hög renhet immunoutfällning (IP)
  • Snabb– optimerat protokoll är klart på cirka 1 timme
  • Låg ospecifik bindning– stabila, –förblockerade pärlor ger högt renade HA-märkta proteiner
  • Mångsidig– pärlor är kompatibla med manuella och automatiserade arbetsflöden (t.ex. Thermo Scientific™ KingFisher Instruments)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration Slurry: 10 mg/ml, 1 % fast föda
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Partikelstorlek 1μ m
Form Vätska
Produktlinje Pierce
Kvantitet 1 mL
Proteinform Rekombinant
Mål HA
Typ Magnetisk affinitetskula
Ligandtyp Antikropp
Kapacitet (metrisk) 1 mL