Läs mer
Thermo Scientific™ Miser™ Antibody Extender Solution NC
Produktkod. 10500634 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 10500634
Brand: Thermo Scientific™ 32110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aktivera Western blot-detektion med mycket mindre primär antikropp genom att behandla nitrocellulosamembran med detta reagens.
Utför Western blot-detektion med mycket mindre primär antikropp med hjälp av Thermo Scientific™ Pierce Antibody Extender Solution NC, ett reagens för behandling av nitrocellulosamembran efter överföring.
Genom att behandla nitrocellulosamembran under några minuter i detta reagens omedelbart efter överföring och före sondering, kan du använda mycket mindre (mer utspädda) primära antikroppslösningar samtidigt som du får samma nivå av detektion. Detta sparar användningen av dyra och sällsynta antikroppar, vilket gör att fler experiment kan utföras med samma mängd antikroppar. Reagenset är så effektivt att våra forskare har observerat antikroppskostnadsminskningar på 10-, 25- och till och med 100 gånger (beroende på antigenet och den primära antikroppen riktad mot det antigenet).
Höjdpunkter:
  • Uppnå motsvarande signal– använda minst tre gånger mindre primär antikropp än normalt och bibehålla jämförbar eller bättre signaldetekterbarhet
  • Vilket detektionssätt eller enzym som helst– Metoden fungerar med både kolorimetriska och kemiluminiscerande detektionslägen och med pepparrotsperoxidas (HRP) och alkaliskt fosfatas (AP ) system
  • Lätt att utföra, 10 minuters protokoll– investera några minuter och spara pengar på din primära antikropp; våra forskare har minskat sin användning av dyra primära antikroppar med upp till 100 gånger med denna produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antibody Extender Solution
Innehåll och lagring Store at room temperature.
Form Liquid
Membran Nitrocellulose Membrane
Produktlinje Miser™
För användning med (applikation) ELISA, Western Blot