Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Aquaporin Z Membrane Protein Standard
Produktkod. 30089626 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
20μ g
5 x 20μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30089626 20μ g
30088670 5 x 20μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30089626 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A66693
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
De Thermo Scientific Pierce Aquaporin Z Membrane Protein Standard är ett högt validerat rent membranprotein formulerat för infödda masspektrometriexperiment med direkt infusion.
The Thermo Scientific™ Pierce™ Aquaporin Z Membrane Protein Standard is a highly validated pure membrane protein formulated for direct infusion native mass spectrometry experiments.
De Thermo Scientific Pierce Aquaporin Z Membrane Protein Standard är ett högt validerat rent membranprotein formulerat för infödda masspektrometriexperiment med direkt infusion.
Funktioner hos Pierce Aquaporin Z Membrane Protein Standard inkluderar:
  • Positiv kontrollprov —aquaporin Z proteinproduktion optimerad och validerad för användning i naturlig masspektrometri
  • Noggrant testad —högkvalitativ, konsekvent proteinstandard dokumenterad via partispecifikt analyscertifikat
  • Bekvämt —bruksfärdigt format med varje engångsflaska som räcker till 5 injektioner
Uppnå förtroende för dina metoder utan att slösa bort värdefulla prover
Metodutveckling för membranproteinanalys ger unika utmaningar. Pierce Aquaporin Z Membrane Protein Standard ger framgång genom att låta dig testa parametrar och felsöka problem utan att slösa oersättliga prover. Denna standard med hög renhet innehåller tillräckligt med material för flera kvalitativa experiment genom direkt infusion eller LC/MS. Du kan använda den för att verifiera systemets prestanda, justera parametrar och utveckla inbyggda LC/MS-metoder utan att oroa dig för att utarma dina riktiga prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Tetramer
Formulering Vätska i 0,05 % LDAO, 200 mM ammoniumacetat; pH 7,4
För användning med (utrustning) Q-Exactive™ UHMR, HMRn alternativ på Tribrid Serie MS-system
Material Aquaporin Z
Produkttyp Proteinstandard
Kvantitet 20μ g
Färg Färglös
Kvalitet Mass Spec Grade
Molekylvikt (g/mol) 98 120 Da
Form Vätska
Endast för forskning.