Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin
Produktkod. 11836814 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11836814 10 mg 10mg
11886814 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11836814 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21121
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför Western blot, ELISA eller andra biotinbaserade detektionsmetoder som använder dessa renade och HRP-, AP- eller FITC-märkta avidinmolekyler.
Thermo Scientific™ Pierce Avidin och konjugat inkluderar renat avidinprotein från hönsäggvita, plus avidin-HRP, avidin-AP och andra konjugerade former för användning i biotinbaserade detektionsmetoder.
Avidin från kycklingäggvita är ett glykoprotein som effektivt binder biotin, en tagg som ofta används för att märka antikroppar och andra prober för immunodetektionsmetoder. Rent avidin är en nyckelkomponent i vissa immunhistokemi (IHC) metoder. Alkaliskt fosfatas (AP ) och pepparrotsperoxidas (HRP) konjugat av avidin är användbara för Western blotting eller ELISA detektion med lämpliga enzymsubstrat.
Höjdpunkter:
  • Naturligt avidin– glykoprotein från kycklingäggvita, 67kDa, pI är lika med 10
  • Löslig– glykosylering och isoelektrisk punkt gör avidin mer lösligt än streptavidin
  • Prisvärd– betydligt billigare än rekombinant streptavidin
  • ABC-färgning– avidin är vanligtvis att föredra framför streptavidin för avidin-biotinkomplex (ABC) färgningsmetoder inom immunhistokemi (IHC)
  • Rent protein och konjugat– välj rent, okonjugerat avidin för användning i ABC-färgning eller peroxidas eller alkaliska fosfatasformer för membran- och plattbaserade analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 10 mg
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Form Solid
Produktlinje Pierce
Produkttyp Avidin (okonjugerad)
Målmolekyl Biotin
Etikett eller färgämne Omärkt