Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidinagaros
Produktkod. 11866734 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11866734 5 x 5 mL Paket med 5
11846734 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11866734 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20225
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Avidin biotinbindande protein immobiliserat på pärlförsett agarosharts för affinitetsreningsmetoder som involverar biotinylerade proteiner och ligander.
Thermo Scientific™ Pierce Avidin Agarose är agarosharts av hög kvalitet för biotinaffinitetsprocedurer.
Ytterligare information och onlinebeställning
Detta avidinaffinitetsharts är tvärbunden pärlformad agaros på vilken renat avidin har immobiliserats kovalent. De biotinbindande agarospärlorna är tillgängliga som förpackade kolonner eller hartsuppslamning. Hartset är designat för användning i en mängd olika tillämpningar för affinitetsrening av biotinylerade makromolekyler. Även om streptavidin ger överlägsen prestanda i allmänhet, är avidin mer effektivt i vissa situationer.
Avidin är ett tetrameriskt glykoprotein rikt på tryptofan som finns i kycklingäggvita och fåglars vävnader, och avidin är mycket resistent mot denaturering av syror eller proteolytiska enzymer. Avidin Agarose Resin består av renat avidin som har immobiliserats till tvärbunden 6% pärlformad agaros. Det resulterande affinitetsstödet är läckagebeständigt, stabilt vid pH från 2 till 11 och idealiskt för gravitationsflöde och låghastighetscentrifugering.
Höjdpunkter:
  • Immobiliserad ligand är renat avidin från kycklingäggvita
  • Stödet är tvärbundet 6% pärlförsett agarosharts (agarospärlor)
  • Levereras som en stabil vattenhaltig slurry eller förpackade kolonner
  • Binder fritt biotin och biotinylerade molekyler med hög affinitet
Rekommenderas för:
Bindande biotinylerat anti-transferrin från serum; Bindning av biotinylpeptider och eluering med en SDS/urea-lösning; Hybridisering av biotinylerat RNA till dess komplementära DNA och bindning till immobiliserat avidin, med efterföljande eluering av enkelsträngat DNA; Rening av dubbelsträngat DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C. Får ej frysas.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 5 x 5 mL
Mål Biotinmärkt molekyl
Typ Agaros
Stationär fas Avidin
Formatera Flaska
Kolumntyp Affinitet, agaros-harts
Bindande kapacitet 20μ g Biotinbindning per ml Harts