Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidinagaros
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Avidin Agarose är agarosharts av hög kvalitet för biotinaffinitetsprocedurer.
Ytterligare information och onlinebeställning
Avidin är ett tetrameriskt glykoprotein rikt på tryptofan som finns i kycklingäggvita och fåglars vävnader, och avidin är mycket resistent mot denaturering av syror eller proteolytiska enzymer. Avidin Agarose Resin består av renat avidin som har immobiliserats till tvärbunden 6% pärlformad agaros. Det resulterande affinitetsstödet är läckagebeständigt, stabilt vid pH från 2 till 11 och idealiskt för gravitationsflöde och låghastighetscentrifugering.
Höjdpunkter:
- Immobiliserad ligand är renat avidin från kycklingäggvita
- Stödet är tvärbundet 6% pärlförsett agarosharts (agarospärlor)
- Levereras som en stabil vattenhaltig slurry eller förpackade kolonner
- Binder fritt biotin och biotinylerade molekyler med hög affinitet
Rekommenderas för:
Bindande biotinylerat anti-transferrin från serum; Bindning av biotinylpeptider och eluering med en SDS/urea-lösning; Hybridisering av biotinylerat RNA till dess komplementära DNA och bindning till immobiliserat avidin, med efterföljande eluering av enkelsträngat DNA; Rening av dubbelsträngat DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20μ g Biotinbindning per ml Harts |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. Får ej frysas. |
| Produktlinje | Pierce |
| Kvantitet | 5 mL |
| Mål | Biotinmärkt molekyl |
| Typ | Agaros |
| Stationär fas | Avidin |
| Formatera | Flaska |
| Kolumntyp | Affinitet, agaros-harts |