Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Avidin, fluorescein (FITC) konjugerad
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Pierce Avidin och konjugat inkluderar renat avidinprotein från hönsäggvita, plus avidin-HRP, avidin-AP och andra konjugerade former för användning i biotinbaserade detektionsmetoder.
Höjdpunkter:
Naturligt avidin– glykoprotein från kycklingäggvita, 67kDa, pI är lika med 10
Löslig– glykosylering och isoelektrisk punkt gör avidin mer lösligt än streptavidin
Prisvärd– betydligt billigare än rekombinant streptavidin
ABC-färgning– avidin är vanligtvis att föredra framför streptavidin för avidin-biotinkomplex (ABC) färgningsmetoder inom immunhistokemi (IHC)
Rent protein och konjugat– välj rent, okonjugerat avidin för användning i ABC-färgning eller peroxidas eller alkaliska fosfatasformer för membran- och plattbaserade analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5.0 mg/mL |
| Konjugera | FITC (fluorescein) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttyp | Avidinkonjugat (fluorescerande) |
| Målmolekyl | Biotin |