Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Bakgrund Eliminator Kit
Produktkod. 10219853 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10219853 200 ml Varje
1 options
Produktkod. 10219853 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1984.00 SEK
    1567.36 SEK / Paket med 1
    Save 416.64 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ta snabbt bort dis och artefakter från röntgenfilm för att korrigera överexponerade blottar, oavsett om det är från kemiluminescerande Western blot eller DNA eller RNA autoradiografi.
Thermo Scientific™ Pierce Bakgrund Eliminator ger snabbt och enkelt borttagning av dis och artefakter på framkallad röntgenfilm för att korrigera för överexponering av blotting, oavsett om det är från kemiluminescerande Western blotting eller DNA eller RNA autoradiografi.
Denna två-reagenssats är enkel att använda. Blanda de två reagenserna (förhållande 1:1) och doppa ned en framkallad bit film (ny eller gammal) i arbetslösningen. Titta i 1 till 5 minuter tills den önskade bilden visas, stoppa sedan reaktionen genom att skölja filmen i vatten. Pierce Background Eliminator for Film vänder jämnt framkallningssignalen över hela filmen, och bevarar relativa densitometrivärden så att analys och publicering av resultat fortfarande är giltig och möjlig.
Höjdpunkter:
  • För överexponerad röntgenfilm– vänder utvecklingen av silverbaserad autoradiografifilm som tar bort silveremulsion från filmytan
  • Återställer och bevarade data– minskar jämnt framkallad signal över hela filmen så att den relativa intensiteten (densitometri) för band inte ändras
  • Optimerar för signal-till-brus– möjliggör omjustering av överframkallad film för att få den bästa bilden med avseende på bakgrundsdimring, fläckar och övermättade band som måste lösas
  • Sparar tid och resurser– eliminerar behovet av att upprepa experiment eller återexponera ett nytt stycke film för att få en optimal bild
Rekommenderas för:
Ta bort bakgrund från alla program som använder röntgenfilmsexponeringar, inklusive: Western, Northern och Southern blots som använder Thermo Scientific SuperSignal Substrat och Pierce Chemiluminescent Hybridization and Detection Kit; In-gel-detektionssystem; Gel-skift-analyser; Ribonukleasskyddsanalyser (RPA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bakgrund Eliminator Kit
Kvantitet 200 ml
Detektionsmetod Western Blot
Reaktivitet Alla arter
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 2,5L 1X lösning för att behandla minst 10 filmer (13 x 18 cm ea.)
• Reagens A, 100 ml
• Reagens B, 100 mL
Förvaras i rumstemperatur
Produktlinje Pierce