Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Proteinanalysreagens B
Produktkod. 10475944 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10475944 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 10475944 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23224
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Grön-till-blått (A562nm), tvåkomponents, exakt, tvättmedelskompatibelt analysreagens för att mäta total proteinkoncentration kontra proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay Kit är fortfarande en av de mest populära proteinkvantifieringsmetoderna över hela världen.
Ytterligare information och onlinebeställning
Används i fler laboratorier än någon annan tvättmedelskompatibel proteinanalys, Pierce BCA Reagenser ger exakt bestämning av proteinkoncentrationen med de flesta provtyper som påträffas i proteinforskning. Pierce BCA Analys kan användas för att bedöma utbyten i helcellysat och affinitetskolonnfraktioner, samt för att övervaka proteinkontamination i industriella tillämpningar. Jämfört med de flesta färgbindningsmetoderna BCA Analysen påverkas mycket mindre av proteinsammansättningsskillnader, vilket ger större protein-till-protein-likformighet.
Höjdpunkter:
  • Kolorimetrisk– uppskatta visuellt eller mäta med en standardspektrofotometer eller plattläsare (562nm)
  • Utmärkt enhetlighet– uppvisar mindre protein-till-protein variation än färgämnesbindningsmetoder
  • Kompatibel– opåverkad av typiska koncentrationer av de flesta joniska och nonjoniska rengöringsmedel
  • Måttligt snabbt– mycket enklare och fyra gånger snabbare än den klassiska Lowry-metoden
  • Hög linjäritet– linjärt arbetsområde för BSA är lika med 20 till 2000 μg/ml
  • Känslig– detektera ner till 5 μg/ml med det förbättrade protokollet
BCA Proteinanalystillämpningar:
  • Att studera protein:proteininteraktioner
  • Mätning av kolonnfraktioner efter affinitetskromatografi
  • Uppskattning av procent återvinning av membranproteiner från cellextrakt
  • High-throughput screening av fusionsproteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Pierce BCA Proteinanalysreagens B
Analysera BCA Analysera
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 25 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce(R) BCA Protein Assay Reagent B, 25 mL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate