Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Proteinanalyssatser
Produktkod. p-200000333 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit (100 ml)
1 kit (500 ml)
1 sats (1 L)
Koncentration:
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 och 2 mg/ml
BSA: 2 mg/ml
Förpackningsstorlek:
1 L
1000ml
100ml
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Koncentration Förpackningsstorlek
18064090 1 kit (100 ml) BSA: 2 mg/ml 100ml
10741395 1 sats (1 L) BSA: 2 mg/ml 1 L
10678484 1 kit (500 ml) BSA: 2 mg/ml 500ml
18071673 1 sats (1 L) BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 och 2 mg/ml 1000ml
17888228 1 kit (500 ml) BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 och 2 mg/ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18064090 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A65453
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Pierce BCA Protein Assay Kit är en högprecision, tvättmedelskompatibel proteinanalys för bestämning av proteinkoncentration. Pierce BCA reagenser ger exakt bestämning av proteinkoncentrationen med de flesta provtyper som påträffas i proteinforskning.
Pierce BCA Protein Assay Kit är en högprecision, tvättmedelskompatibel proteinanalys för bestämning av proteinkoncentration. Pierce BCA reagenser ger exakt bestämning av proteinkoncentrationen med de flesta provtyper som påträffas i proteinforskning. Pierce BCA analys kan användas för att bedöma utbyten i helcellslysat, affinitetskolonnfraktioner, renade proteinprover, samt för att övervaka proteinkontamination i industriella tillämpningar. Jämfört med de flesta färgbindningsmetoderna BCA analysen påverkas mycket mindre av skillnader i proteinsammansättning, vilket ger större koncentrationsnoggrannhet.
Kit finns med eller utan Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, som är en uppsättning av sju förutspädda BSA-standarder, förpackade i en flerkanalig pipettvänlig tubstrip. Rörremsan innehåller ett enda tomt rör som gör det möjligt för användare att lägga till sin egen provbuffert för blanksubtraktion.
Pierce BCA Protein Assay Kit är en högprecision, tvättmedelskompatibel proteinanalys för bestämning av proteinkoncentration. Pierce BCA reagenser ger exakt bestämning av proteinkoncentrationen med de flesta provtyper som påträffas i proteinforskning. Pierce BCA analys kan användas för att bedöma utbyten i helcellslysat, affinitetskolonnfraktioner, renade proteinprover, samt för att övervaka proteinkontamination i industriella tillämpningar. Jämfört med de flesta färgbindningsmetoderna BCA analysen påverkas mycket mindre av skillnader i proteinsammansättning, vilket ger större koncentrationsnoggrannhet.
Kitalternativ finns tillgängliga som inkluderar Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, som är en uppsättning av sju förutspädda BSA-standarder, förpackade i en flerkanalig pipettvänlig tubstrip. Rörremsan innehåller ett enda tomt rör som gör det möjligt för användare att lägga till sin egen provbuffert för blanksubtraktion.
Funktioner av BCA Protein Assay Kit inkluderar:
  • Kolorimetrisk —uppskattning visuellt eller mät med en standardspektrofotometer eller plattläsare vid 562 nm
  • Exakt —uppvisar hälften av protein-till-protein-variationen som observerats med färgämnesbindningsmetoder (Bradford)
  • Kompatibel —opåverkad av typiska koncentrationer av de flesta joniska och nonjoniska rengöringsmedel
  • Kort analystid —30 minuters inkubation; mycket enklare och fyra gånger snabbare än klassiska Lowry-metoder
  • Linjärt arbetsområde för brett analysområde —för BSA på 20 till 2000μ g/ml
  • Känslig —detektering ner till 5μ g/ml med förbättrat protokoll
  • Inga fler seriella utspädningsalternativ —inkluderar Dilution-Free BSA Protein Standards som eliminerar behovet av att utföra serieutspädningar när en standardkurva genereras
Hur analysen fungerar
De BCA Protein Assay kombinerar den välkända reduktionen av Cu 2+ till Cu 1+ med protein i ett alkaliskt medium med den mycket känsliga och selektiva kolorimetriska detektionen av koppar(Cu 1+ ) med bicinchoninsyra (BCA ). Det första steget är kelering av koppar med protein i en alkalisk miljö för att bilda ett ljusblått komplex. I denna reaktion, känd som biuretreaktionen, bildar peptider som innehåller tre eller fler aminosyrarester ett färgat kelatkomplex med koppar(III)joner i en alkalisk miljö som innehåller natriumkaliumtartrat.
I det andra steget av färgutvecklingsreaktionen, BCA reagerar med den reducerade (koppar(II))katjon som bildades i steg ett. Den intensiva lila-färgade reaktionsprodukten är resultatet av kelatbildning av två molekyler av BCA med en kopparjon. BCA/kopparkomplexet är vattenlösligt och uppvisar en stark linjär absorbans vid 562 nm med ökande proteinkoncentrationer. Komplexet är ungefär 100 gånger känsligare (nedre detektionsgränsen) än den ljusblå färgen för den första reaktionen.
Reaktionen påverkas starkt av fyra aminosyrarester (cystein, cystin, tyrosin och tryptofan) i proteinets aminosyrasekvens. Dock till skillnad från Coomassie färgämnesbindningsmetoder (dvs Bradford), bidrar den universella peptidryggraden också till färgbildning, vilket hjälper till att minimera variationer orsakade av skillnader i proteinsammansättning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration BSA: 2 mg/ml
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 50 röranalyser eller 500 mikroplattor
• BCA Reagens A, 100 ml
• BCA Reagens B, 2,5 ml
• Albumin Standard, 2 mg/ml, 2 ml
Förvaras i rumstemperatur. Förvara BSA Protein Standards vid 4 °C efter öppnande.
Analysera BCA Analysera
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
Tillräckligt för 50 röranalyser eller 500 mikrotiterplattor
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kit Innehåll 2 ml injektionsflaska
Kvantitet 1 kit (100 ml)
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.