Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Proteinanalysreagens A
Produktkod. 10198543 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
3.75 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
3.75 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10198543 250 mL -
10752735 3.75 L 3.75 L
11881345 1 L 1000ml
10056623 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10198543 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1004.00 SEK
    913.65 SEK / 250ml
    Save 90.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Uppskatta visuellt eller mät med en standardspektrofotometer eller plattläsare vid 562 nm.
Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay Kit är fortfarande en av de mest populära proteinkvantifieringsmetoderna över hela världen.
Ytterligare information och onlinebeställning
  • En del av Pierce BCA Proteinanalyssats
  • Kit är en tvåkomponents, högprecision, tvättmedelskompatibel analys som används för bestämning av total proteinkoncentration jämfört med en proteinstandard
  • Pierce BCA reagenser ger exakt bestämning av proteinkoncentrationen med de flesta provtyper som påträffas i proteinforskning
  • Pierce BCA analys kan användas för att bedöma utbyten i helcellslysat, affinitetskolonnfraktioner, renade proteinprover, samt för att övervaka proteinkontamination i industriella tillämpningar
  • Jämfört med de flesta färgbindningsmetoderna BCA analysen påverkas mycket mindre av skillnader i proteinsammansättning, vilket ger större koncentrationsnoggrannhet
  • Uppskatta visuellt eller mät med en standardspektrofotometer eller plattläsare vid 562 nm
  • Uppvisar mindre protein-till-protein variation än färgämnesbindningsmetoder (Bradford)
  • Opåverkad av typiska koncentrationer av de flesta joniska och icke-joniska rengöringsmedel
  • Analysen har en 30 min. inkubation; mycket enklare och fyra gånger snabbare än klassiska Lowry-metoder
  • Linjärt arbetsområde för BSA på 20 till 2000μ g/ml
  • Upptäck ner till 5μ g/ml med det förbättrade protokollet
  • Förvara i rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Beskrivning Pierce BCA Proteinanalysreagens A
Analysera BCA Analysera
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Specificitet Inte målspecifik
För användning med (applikation) Lösningsbaserad detektion, absorption
För användning med (utrustning) Spektrofotometer, mikroplattläsare
Kvantitet 250 mL